Tisk…
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
OR26857-25G OR26857-5G
APOSOR26857-25GEA 705 CZK
APOSOR26857-25G APOSOR26857-5G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Bod tání: 123…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221716
CAS číslo: 4198-90-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III