Tisk…
2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26855-25G OR26855-5G OR26855-100G
APOSOR26855-25GEA 1660 CZK
APOSOR26855-25G APOSOR26855-5G APOSOR26855-100G
2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
Bod tání: 169…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238591
CAS číslo: 58537-99-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III