2,6-Dibromo-4-chloroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Chloro-2,6-dibromoaniline, 1-Amino-4-chloro-2,6-dibromobenzene
OR26854-100G
OR26854-25G
APOSOR26854-100GEA
2570
CZK
APOSOR26854-100G
APOSOR26854-25G
2,6-Dibromo-4-chloroaniline 97%
2,6-Dibromo-4-chloroaniline
Vzorec:
C₆H₄Br₂ClN MW: 285,37 g/mol Bod tání: 94…96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051750 CAS číslo: 874-17-9 |