Tisk…
Ethyl-2-bromobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26844-25G OR26844-5G OR26844-100G
APOSOR26844-25GEA 705 CZK
APOSOR26844-25G APOSOR26844-5G APOSOR26844-100G
Ethyl-2-bromobenzoate
Ethyl-2-bromobenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Bod varu: 255 °C
Hustota: 1,443 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015443
CAS číslo: 6091-64-1
EINECS: 228-034-3