2-Bromobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
OR26841-25G
OR26841-5G
OR26841-100G
APOSOR26841-25GEA
1450
CZK
APOSOR26841-25G
APOSOR26841-5G
APOSOR26841-100G
2-Bromobenzoyl chloride
2-Bromobenzoyl chloride
Vzorec:
C₇H₄BrClO MW: 219,46 g/mol Bod varu: 245 °C Bod tání: 44477 °C Hustota: 1,679 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000655 CAS číslo: 7154-66-7 EINECS: 230-507-4 UN: 3265 ADR: 8,II |