Tisk…
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-1-cyclobutene-3,4-dione, Dimethyl squarate, Squaric acid dimethylester
OR26829-1G OR26829-5G OR26829-10G
APOSOR26829-1GEA 622 CZK
APOSOR26829-1G APOSOR26829-5G APOSOR26829-10G
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Vzorec: C₆H₆O₄
MW: 142.11
Bod varu: 247
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00101316
CAS číslo: 5222-73-1