Tisk…
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Diethyl squarate, 3,4-Diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
OR26825-25G OR26825-5G
APOSOR26825-25GEA 1580 CZK
APOSOR26825-25G APOSOR26825-5G
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Vzorec: C₈H₁₀O₄
MW: 170,16 g/mol
Bod varu: 94…95 °C/0,1mmHg
Hustota: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001333
CAS číslo: 5231-87-8