Tisk…
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26823-25G OR26823-5G OR26823-1G OR26823-10G OR26823-50G
APOSOR26823-25GEA 3740 CZK
APOSOR26823-25G APOSOR26823-5G APOSOR26823-1G APOSOR26823-10G APOSOR26823-50G
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
3,4-Pyridinedicarboxylic acid anhydride
Vzorec: C₇H₃NO₃
MW: 149,11 g/mol
Bod varu: 112 °C/3mmHg
Bod tání: 75…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010680
CAS číslo: 4664-08-8