Tisk…
5-Chloroanthranilic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
OR26820-100G OR26820-25G OR26820-500G
APOSOR26820-100GEA 705 CZK
APOSOR26820-100G APOSOR26820-25G APOSOR26820-500G
5-Chloroanthranilic acid 98%
5-Chloroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007838
CAS číslo: 635-21-2
EINECS: 211-230-8