4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR26818-1G
OR26818-5G
APOSOR26818-1GEA
2360
CZK
APOSOR26818-1G
APOSOR26818-5G
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Vzorec:
C₇H₆N₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00126471 CAS číslo: 1457-92-7 |