Tisk…
2-Methoxybenzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26815-1G OR26815-5G
APOSOR26815-1GEA 1870 CZK
APOSOR26815-1G APOSOR26815-5G
2-Methoxybenzophenone
2-Methoxybenzophenone
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Bod varu: 149…150 °C/1mmHg
Bod tání: 36…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017163
CAS číslo: 2553-04-0
EINECS: 219-857-9