Tisk…
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26811-25G OR26811-5G
APOSOR26811-25GEA 13030 CZK
APOSOR26811-25G APOSOR26811-5G
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174276
CAS číslo: 113053-50-2