Tisk…
Methyl-3,4-diaminobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26800-100G OR26800-25G OR26800-5G
APOSOR26800-100GEA 5690 CZK
APOSOR26800-100G APOSOR26800-25G APOSOR26800-5G
Methyl-3,4-diaminobenzoate 98%
Methyl-3,4-diaminobenzoate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Bod tání: 105…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017098
CAS číslo: 36692-49-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III