Tisk…
5-Bromonicotinoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR26792-1G OR26792-5G
APOSOR26792-1GEA 1990 CZK
APOSOR26792-1G APOSOR26792-5G
5-Bromonicotinoyl chloride
5-Bromonicotinoyl chloride
Vzorec: C₆H₃BrClNO
Bod tání: 72…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173853
CAS číslo: 39620-02-5
UN: 3261
ADR: 8,II