Tisk…
Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26790-5G OR26790-25G
APOSOR26790-5GEA 612 CZK
APOSOR26790-5G APOSOR26790-25G
Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 98%
Ethyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁NO₃·HCl
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067544
CAS číslo: 3940-27-0