Tisk…
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
OR2678-100G OR2678-25G
APOSOR2678-100GEA 744 CZK
APOSOR2678-100G APOSOR2678-25G
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Vzorec: C₆H₉NOS
Bod varu: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005339
CAS číslo: 137-00-8