4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR26752-10G
OR26752-1G
OR26752-5G
APOSOR26752-10GEA
2570
CZK
APOSOR26752-10G
APOSOR26752-1G
APOSOR26752-5G
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone 98%
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenone
Vzorec:
C₉H₉NO₄ Bod tání: 97…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017023 CAS číslo: 6277-38-9 EINECS: 228-476-7 |