Tisk…
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazole, 4-(4-Methoxyphenyl)thiazol-2-amine
OR26726-250MG
APOSOR26726-250MGEA 0 CZK
APOSOR26726-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂OS
MW: 206,27 g/mol
Bod tání: 206…209 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00170663
CAS číslo: 2104-04-3