Tisk…
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
OR26691-25G
APOSOR26691-25GEA 705 CZK
APOSOR26691-25G
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Bod varu: 263…265 °C
Bod tání: 112…115 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008747
CAS číslo: 498-02-2