Tisk…
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2669-1G OR2669-5G
APOSOR2669-1GEA 1950 CZK
APOSOR2669-1G APOSOR2669-5G
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole 95+%
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Bod tání: 182…185 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00056021
CAS číslo: 62368-29-0