Tisk…
1-Acetyl-7-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Acetyl-7-aminoindoline, 1-(7-Aminoindolin-1-yl)ethanone
OR2666-1G OR2666-5G
APOSOR2666-1GEA 12010 CZK
APOSOR2666-1G APOSOR2666-5G
1-Acetyl-7-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
1-Acetyl-7-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Bod tání: 159…160 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00203537
CAS číslo: 51501-31-6