Tisk…
4-Nitrochalcone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26594-25G OR26594-5G
APOSOR26594-25GEA 2650 CZK
APOSOR26594-25G APOSOR26594-5G
4-Nitrochalcone
4-Nitrochalcone
Vzorec: C₁₅H₁₁NO₃
Bod tání: 162…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007382
CAS číslo: 1222-98-6