Tisk…
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2659-100G OR2659-10G OR2659-25G
APOSOR2659-100GEA 9760 CZK
APOSOR2659-100G APOSOR2659-10G APOSOR2659-25G
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol 95%
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002972
CAS číslo: 52244-70-9