5-Methoxy-2-nitrophenylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-4-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Methoxy-2-nitroaniline, 3-Amino-4-nitroanisole
OR26572-25G
OR26572-100G
APOSOR26572-25GEA
2280
CZK
APOSOR26572-25G
APOSOR26572-100G
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
Vzorec:
C7H8N2O3 MW: 168.15 g/mol Bod tání: 125…127 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00179573 CAS číslo: 16133-49-6 EINECS: 240-293-4 |