Tisk…

2-Chloro-6-nitroaniline 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR26571-25G OR26571-5G OR26571-100G
APOSOR26571-25GEA 1540 CZK
APOSOR26571-25G APOSOR26571-5G APOSOR26571-100G
2-Chloro-6-nitroaniline 97%
2-Chloro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Bod varu: 80 °C/1mmHg
Bod tání: 72…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179568
CAS číslo: 769-11-9
UN: 2237
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR