Tisk…
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26560-1G OR26560-250MG
APOSOR26560-1GEA 1990 CZK
APOSOR26560-1G APOSOR26560-250MG
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
Vzorec: C₉H₉NO₄
Bod tání: 62…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041845
CAS číslo: 5255-75-4