Tisk…
4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
OR2652-1G OR2652-5G
APOSOR2652-1GEA 2030 CZK
APOSOR2652-1G APOSOR2652-5G
4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₂₀BNO₃
Bod tání: 113…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06795657
CAS číslo: 461699-81-0