Tisk…
3-Chlor-1,2-benzisothiazol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2649-100G OR2649-25G OR2649-5G
APOSOR2649-100GEA 12240 CZK
APOSOR2649-100G APOSOR2649-25G APOSOR2649-5G
3-Chlor-1,2-benzisothiazol
3-Chlor-1,2-benzisothiazol
Vzorec: C₇H₄ClNS
Bod varu: 80…86 °C/0,75mmHg
Bod tání: 38…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673254
CAS číslo: 7716-66-7