Tisk…
2-Chloro-5-methoxybenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2648-1G OR2648-5G OR2648-25G
APOSOR2648-1GEA 622 CZK
APOSOR2648-1G APOSOR2648-5G APOSOR2648-25G
2-Chloro-5-methoxybenzoic acid 99%
2-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Bod tání: 170…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466261
CAS číslo: 6280-89-3