Tisk…
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2647-1G OR2647-5G
APOSOR2647-1GEA 2900 CZK
APOSOR2647-1G APOSOR2647-5G
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 98%
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₃
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038818
CAS číslo: 56961-30-9