Tisk…
3-Chloro-p-anisidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26465-25G OR26465-1G OR26465-5G
APOSOR26465-25GEA 1990 CZK
APOSOR26465-25G APOSOR26465-1G APOSOR26465-5G
3-Chloro-p-anisidine 98%
3-Chloro-p-anisidine
Vzorec: C₇H₈ClNO
Bod tání: 50…55 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007771
CAS číslo: 5345-54-0
EINECS: 226-298-4
UN: 2233
ADR: 6.1,III