4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR26454-1G
OR26454-5G
OR26454-25G
APOSOR26454-1GEA
622
CZK
APOSOR26454-1G
APOSOR26454-5G
APOSOR26454-25G
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₇NO₄ MW: 181,15 g/mol Bod tání: 97…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00126498 CAS číslo: 31680-08-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...