3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2644-1G
OR2644-5G
APOSOR2644-1GEA
705
CZK
APOSOR2644-1G
APOSOR2644-5G
3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₇BrO₂ Bod tání: 128…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016869 CAS číslo: 29922-56-3 EINECS: 249-957-8 |