Tisk…
4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(P-Methoxyphenyl)-1-buten-3-one
OR26402-1G OR26402-5G
APOSOR26402-1GEA 4100 CZK
APOSOR26402-1G APOSOR26402-5G
4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
4-(4-Methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00017251
CAS číslo: 943-88-4