Tisk…
α-Bromo-3-iodotoulene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
OR2639-100G OR2639-25G OR2639-5G
APOSOR2639-100GEA 13460 CZK
APOSOR2639-100G APOSOR2639-25G APOSOR2639-5G
α-Bromo-3-iodotoulene 98%
α-Bromo-3-iodotoulene
Vzorec: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Bod tání: 45…50 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00019016
CAS číslo: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II