Tisk…
3-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2637-1G OR2637-250MG OR2637-500MG OR2637-2.5G
APOSOR2637-1GEA 9330 CZK
APOSOR2637-1G APOSOR2637-250MG APOSOR2637-500MG APOSOR2637-2.5G
3-Methoxy-5-methylbenzonitrile
3-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998751
CAS číslo: 473923-98-7