Cyclooctane-1,5-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR26280-1G
OR26280-250MG
APOSOR26280-1GEA
20630
CZK
APOSOR26280-1G
APOSOR26280-250MG
Cyclooctane-1,5-dione
Cyclooctane-1,5-dione
Vzorec:
C₈H₁₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00101719 CAS číslo: 1489-74-3 |