Tisk…
(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: cis-2-Aminocyclopentanecarboxylic acid, N-FMOC protected
OR2628-1G OR2628-5G
APOSOR2628-1GEA 4860 CZK
APOSOR2628-1G APOSOR2628-5G
(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Vzorec: C₂₁H₂₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750531
CAS číslo: 352707-76-7