Tisk…
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26275-1G OR26275-250MG OR26275-500MG
APOSOR26275-1GEA 16340 CZK
APOSOR26275-1G APOSOR26275-250MG APOSOR26275-500MG
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
Vzorec: C₈H₁₇Cl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00101612
CAS číslo: 6111-88-2