1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR26258-5G
OR26258-10G
APOSOR26258-5GEA
3310
CZK
APOSOR26258-5G
APOSOR26258-10G
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
Vzorec:
C₈H₁₁NO Bod varu: 84…85 °C/5mmHg Hustota: 1,0275 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00101211 CAS číslo: 36929-66-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |