Tisk…
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2,4-Diamino-6-methyl-s-triazine, 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Acetoguanamine, 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine
OR26241-100G OR26241-500G
APOSOR26241-100GEA 1240 CZK
APOSOR26241-100G APOSOR26241-500G
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine 96%
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine
Vzorec: C₄H₇N₅
MW: 125,13 g/mol
Bod tání: 274…276 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023192
CAS číslo: 542-02-9