Tisk…
5-Methoxy-2-nitrophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26237-25G
APOSOR26237-25GEA 3640 CZK
APOSOR26237-25G
5-Methoxy-2-nitrophenol 97%
5-Methoxy-2-nitrophenol
Vzorec: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100932
CAS číslo: 704-14-3