Tisk…
α,α'-Dibromo-m-xylene 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR26233-10G OR26233-100G OR26233-25G
APOSOR26233-10GEA 622 CZK
APOSOR26233-10G APOSOR26233-100G APOSOR26233-25G
α,α'-Dibromo-m-xylene 97+%
α,α'-Dibromo-m-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Bod tání: 74…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000178
CAS číslo: 626-15-3
EINECS: 210-931-6
UN: 3261
ADR: 8,II