Tisk…
1,2-Diiodoethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2622-100G OR2622-25G
APOSOR2622-100GEA 4960 CZK
APOSOR2622-100G APOSOR2622-25G
1,2-Diiodoethane 97%
1,2-Diiodoethane
Vzorec: C₂H₄I₂
MW: 281.86
Bod varu: 206
Bod tání: 80…84 °C
Hustota: 2.132 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001093
CAS číslo: 624-73-7
EINECS: 210-859-5