Tisk…
6-Quinolineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2621-250MG OR2621-1G OR2621-5G
APOSOR2621-250MGEA 0 CZK
APOSOR2621-250MG APOSOR2621-1G APOSOR2621-5G
6-Quinolineboronic acid
6-Quinolineboronic acid
Vzorec: C₉H₈BNO₂
Bod tání: 106…109 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03093100
CAS číslo: 376581-24-7