Tisk…
5-Quinolineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Quinolin-5-ylboronic acid
OR2620-1G OR2620-250MG
APOSOR2620-1GEA 1450 CZK
APOSOR2620-1G APOSOR2620-250MG
5-Quinolineboronic acid
5-Quinolineboronic acid
Vzorec: C₉H₈BNO₂
MW: 172.98 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095058
CAS číslo: 355386-94-6