Tisk…
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26197-1G OR26197-250MG OR26197-5G
APOSOR26197-1GEA 1870 CZK
APOSOR26197-1G APOSOR26197-250MG APOSOR26197-5G
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole
Vzorec: C₉H₈N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100201
CAS číslo: 64273-28-5