Tisk…
2-Methoxy-1-nitronaphthalene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR26190-1G OR26190-5G
APOSOR26190-1GEA 10420 CZK
APOSOR26190-1G APOSOR26190-5G
2-Methoxy-1-nitronaphthalene
2-Methoxy-1-nitronaphthalene
Vzorec: C₁₁H₉NO₃
Bod tání: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100119
CAS číslo: 4900-66-7
EINECS: 225-529-6