Tisk…
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Methylpyridin-4-yl)boronic acid, 2-Methylpyridine-4-boronic acid
OR2618-1G OR2618-5G
APOSOR2618-1GEA 622 CZK
APOSOR2618-1G APOSOR2618-5G
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₈BNO₂
MW: 136,9442 g/mol
Bod tání: 122…123 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03095364
CAS číslo: 579476-63-4