Tisk…
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1-Imidazolyl)phenol, 4-(Imidazol-1-yl)phenol
OR2614-25G OR2614-5G OR2614-1G
APOSOR2614-25GEA 3710 CZK
APOSOR2614-25G APOSOR2614-5G APOSOR2614-1G
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol 99%
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
Vzorec: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Bod tání: 204…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005281
CAS číslo: 10041-02-8